Stampa…
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 470 EUR
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅H₈F₄O
Peso molecolare: 160,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619130
CAS Number: 757-11-9