Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC450279-100G
PC450279-25G
PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA
357
EUR
APOSPC450279-100G
APOSPC450279-25G
APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula:
C₉H₈F₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16620487 CAS Number: 115611-57-9 |