Stampa…
4-Fluoroisophthalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 116 EUR
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formula: C₈H₅FO₄
Punto di fusione: 290…293 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208805
CAS Number: 327-95-7