Stampa…
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 234 EUR
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅H₈F₄O
Peso molecolare: 160,11 g/mol
Punto di ebollizione: 74 °C
Densità: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –4,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619128
CAS Number: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3,II