Stampa…
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450269-1G PC450269-5G
APOSPC450269-1GEA 71.3 EUR
APOSPC450269-1G APOSPC450269-5G
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Formula: C₅H₉FO₂
Peso molecolare: 120,122 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C (300 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054290
CAS Number: 72959-94-5
UN: 1993
ADR: 3,III