Stampa…
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450268-25G PC450268-5G PC450268-1G
APOSPC450268-25GEA 0 EUR
APOSPC450268-25G APOSPC450268-5G APOSPC450268-1G
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Ethyl dichlorofluoroacetate
Formula: C₄H₅Cl₂FO₂
Punto di ebollizione: 130…132 °C
Densità: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013664
CAS Number: 383-61-9
UN: 3265
ADR: 8,III