Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC450265-1G PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA 285 EUR
APOSPC450265-1G APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Formula: C₇H₃BrCl₃F
Peso molecolare: 292,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442033
CAS Number: 1309602-51-4