Stampa…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC450257-1G PC450257-25G PC450257-5G
APOSPC450257-1GEA 68.6 EUR
APOSPC450257-1G APOSPC450257-25G APOSPC450257-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate
Formula: C₉H₆F₁₅O₄P
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124059
CAS Number: 25476-41-9