Stampa…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450255-1G PC450255-25G PC450255-5G
APOSPC450255-1GEA 36.4 EUR
APOSPC450255-1G APOSPC450255-25G APOSPC450255-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Formula: C₄H₄F₇N·ClH
Peso molecolare: 235,531 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124010
CAS Number: 2794-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III