Stampa…
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 575 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formula: C₄H₄F₄O₂
Peso molecolare: 160,067 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074351
CAS Number: 1300698-74-1