Stampa…
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450248-5G PC450248-1G
APOSPC450248-5GEA 190 EUR
APOSPC450248-5G APOSPC450248-1G
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone
Formula: C₆F₁₂O₃S
Peso molecolare: 380,108 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C (76 mm Hg)
Densità: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621321
CAS Number: 85211-95-6