Stampa…
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450247-25G PC450247-1G PC450247-5G
APOSPC450247-25GEA 556 EUR
APOSPC450247-25G APOSPC450247-1G APOSPC450247-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₃ClF₄O
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621305
CAS Number: 20411-83-0