Stampa…
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 1550 EUR
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 87…88 °C (25 mm Hg)
Punto di fusione: 53…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622004
CAS Number: 148683-13-0