Stampa…
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 65.4 EUR
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Formula: C₂Cl₂FO₂·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02696369
CAS Number: 2837-90-3