Sodium 2,2-difluorohexanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450242-1G
PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA
172
EUR
APOSPC450242-1G
APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formula:
C₆H₉F₂O₂·Na Peso molecolare: 174,121 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23134591 CAS Number: 1403667-43-5 |