Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 236 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formula: C₆H₁₀F₄O
Peso molecolare: 174,137 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C
Densità: 1,1018 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619143
CAS Number: 18180-34-2
UN: 3271
ADR: 3,II