Stampa…
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 458 EUR
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Formula: C₁₅H₆F₅NO₃
Peso molecolare: 343.205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054391
CAS Number: 57981-01-8