Stampa…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 401 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formula: C₉H₉F₁₂O₄P
Peso molecolare: 440,12 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (6 mm Hg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00371442
CAS Number: 563-10-0