Stampa…
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 0 EUR
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formula: C₆H₆F₈O₂
Peso molecolare: 262,098 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (50 mm Hg)
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619127
CAS Number: 358-39-4