Stampa…
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC450231-1G PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA 158 EUR
APOSPC450231-1G APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Formula: C₅HF₇O₃
Peso molecolare: 242,048 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28054325
CAS Number: 65578-62-3
UN: 3265
ADR: 8,III