Stampa…
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 141 EUR
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Formula: C₁₀H₈F₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074364
CAS Number: 1309602-66-1