Stampa…
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450228-1G PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA 296 EUR
APOSPC450228-1G APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Formula: C₄H₇ClF₂O
Peso molecolare: 144,548 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19442046
CAS Number: 1309602-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III