Stampa…
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 109 EUR
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Formula: C₅H₇ClF₄O
Peso molecolare: 194,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11164793
CAS Number: 64769-39-7
UN: 1993
ADR: 3,III