Stampa…
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450224-1G PC450224-5G
APOSPC450224-1GEA 132 EUR
APOSPC450224-1G APOSPC450224-5G
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid
Formula: C₁₈HF₃₅O₇
Peso molecolare: 994,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412273
CAS Number: 52481-85-3