Stampa…
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450220-1G PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA 256 EUR
APOSPC450220-1G APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Formula: C₈H₇F₉O
Peso molecolare: 290,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072183
CAS Number: 140834-64-6