Stampa…
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 176 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₁₃H₈F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06490681
CAS Number: 164593-05-9