Stampa…
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formula: C₆H₁₂F₂O₃
Peso molecolare: 170,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842562
CAS Number: 1435806-96-4