1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃Br₃F₃O Punto di ebollizione: 84,7 °C (743 mm Hg) Densità: 2,7 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074348 CAS Number: 431-91-4 |