Stampa…
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450205-25G PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA 285 EUR
APOSPC450205-25G APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Formula: C₈H₃Br₂F₁₃
Peso molecolare: 505,897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621307
CAS Number: 51249-62-8