Stampa…
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 187 EUR
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formula: C₈H₉F₂N₃O
Peso molecolare: 201,173 g/mol
Punto di fusione: 128…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00457690
CAS Number: 189003-02-9