Stampa…
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 724 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formula: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Peso molecolare: 729,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00307380
CAS Number: 1065-05-0