Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 109 EUR
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formula: C₉H₉F₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01124384
CAS Number: 733796-08-2