Stampa…
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 80 EUR
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Formula: C₄H₈F₂O₂
Peso molecolare: 126,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19442036
CAS Number: 853005-07-9
UN: 1993
ADR: 3,III