Stampa…
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450195-1G PC450195-250MG PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA 285 EUR
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442073
CAS Number: 1309602-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III