Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450190-1G PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA 98.9 EUR
APOSPC450190-1G APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Formula: C₇H₉F₅O₂
Peso molecolare: 220,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123979
CAS Number: 950191-45-4
UN: 3272
ADR: 3,III