Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
Formula:
C₃H₂F₆O₄S₂ Punto di ebollizione: 191 °C (745 mm Hg) Punto di fusione: 32…36 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861122 CAS Number: 428-76-2 EINECS: 207-052-5 |