Stampa…
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 135 EUR
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formula: C₄Cl₂F₆
Peso molecolare: 232,939 g/mol
Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23704312
CAS Number: 3832-15-3