Stampa…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450184-1G PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA 205 EUR
APOSPC450184-1G APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formula: C₇H₃F₁₃O
Peso molecolare: 350,077 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C
Densità: 1,6292 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123962
CAS Number: 1184-97-0
UN: 3271
ADR: 3,III