Stampa…
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC450183-1G PC450183-250MG PC450183-5G
APOSPC450183-1GEA 296 EUR
APOSPC450183-1G APOSPC450183-250MG APOSPC450183-5G
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆Br₂F₂
Peso molecolare: 299,938 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23134586
CAS Number: 384-63-4