1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanol
PC450180-1G
PC450180-5G
APOSPC450180-1GEA
139
EUR
APOSPC450180-1G
APOSPC450180-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formula:
C₈H₆F₄O Peso molecolare: 194,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16067876 CAS Number: 81577-10-8 |