Stampa…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
PC450178-1G PC450178-5G
APOSPC450178-1GEA 285 EUR
APOSPC450178-1G APOSPC450178-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Formula: C₅H₆F₆
Peso molecolare: 180,092 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074322
CAS Number: 66711-82-8