4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC450177-1G
PC450177-250MG
PC450177-5G
APOSPC450177-1GEA
190
EUR
APOSPC450177-1G
APOSPC450177-250MG
APOSPC450177-5G
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Formula:
C₄Cl₂F₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27918506 CAS Number: 24178-72-1 |