Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 EUR
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Formula: C₈H₁₃F₇O₃Si
Punto di ebollizione: 88…89 °C (70 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074425
CAS Number: 109134-39-6