2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC450174-1G
PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA
643
EUR
APOSPC450174-1G
APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Formula:
C₁₈F₃₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074371 CAS Number: 23790-50-3 |