Stampa…
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450172-1G PC450172-5G
APOSPC450172-1GEA 139 EUR
APOSPC450172-1G APOSPC450172-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Formula: C₇H₇F₇O₂
Peso molecolare: 256,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489375
CAS Number: 2070-60-2
UN: 3272
ADR: 3,III