2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450170-1G
PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA
205
EUR
APOSPC450170-1G
APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₁₃H₉FN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01086283 CAS Number: 321-51-7 |