5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450168-1G
PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA
183
EUR
APOSPC450168-1G
APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₄ClF₃N₂ Peso molecolare: 220,579 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00808236 CAS Number: 656-49-5 |