Stampa…
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Fornitore: Apollo Scientific
PC450166-25G PC450166-5G
APOSPC450166-25GEA 1050 EUR
APOSPC450166-25G APOSPC450166-5G
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Formula: C₄H₃F₅O₄S
Peso molecolare: 242,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08753168
CAS Number: 663-78-5