Stampa…
1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450160-1G PC450160-5G
APOSPC450160-1GEA 102 EUR
APOSPC450160-1G APOSPC450160-5G
1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
Formula: C₉H₆BrF₅O
Peso molecolare: 305,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054311
CAS Number: 1823420-70-7