Stampa…
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Fornitore: Apollo Scientific
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 430 EUR
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₇BrF₂O₂
Peso molecolare: 277,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074362
CAS Number: 1032273-54-3